Learn More
Tetracyclin-Hydrochlorid, Fisher BioReagents
57.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21971" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21971" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Tetracyclin blockiert die Proteinsynthese und wird zur Auswahl Tetracyclin-resistenter rekombinanter Plasmide verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetracycline Hydrochloride |
Typ | Tetracycline Hydrochloride |
Physikalische Form | Fest |
CAS | 64-75-5 |
pH | 2.5 |
Schmelzpunkt | 223°C |
Verlust bei Trocknung | 2.0% max. |
Summenformel | C22H25ClN2O8 |
Merck Index | 15, 9341 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetracycline hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.