Learn More
Theophyllin-7-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Theophylline-7-acetic acid |
Schmelzpunkt | 268°C to 272°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 279221 |
Merck Index | 14,24 |
Formelmasse | 238.2 |
Reinheit (%) | 98% |