Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A Adapter für Zentrifugenbecher
Für eine Vielzahl an Röhrchen, Beuteln und Flaschen zur Blutverarbeitung
159.00 € - 795.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | H-6000A Becher für Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus Niedergeschwindigkeitszentrifugenrotor |
---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12843412
|
Thermo Scientific™
00384 |
132x 7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen |
705.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12833412
|
Thermo Scientific™
00385 |
108x 15 ml-Blutentnahmeröhrchen |
268.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10770414
|
Thermo Scientific™
00436 |
30 x 50 ml-Röhrchen |
159.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13144299
|
Thermo Scientific™
00444 |
6x 500 ml-Flaschen |
423.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12823412
|
Thermo Scientific™
00445 |
18 x 50 ml-Röhrchen |
228.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10242723
|
Thermo Scientific™
00447 |
48x konisches 15 ml-Blutentnahmeröhrchen |
338.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12716967
|
Thermo Scientific™
00512 |
6x 550 ml-Blutbeutel |
270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12853412
|
Thermo Scientific™
00857 |
5,0 ml-Blutentnahmeröhrchen |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15129485
|
Thermo Scientific™
01092 |
6 x 250 ml-Flaschen |
228.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Nehmen Sie eine Vielzahl von Blutverarbeitungsröhrchen, -beuteln und -flaschen auf
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific H-6000A-Becher.
- Die Adapter haben eine maximale Kapazität von 6 × 500 ml (Flaschen), 6 × 550 ml (Blutbeutel), und 132 × 7 ml (Röhrchen). Max. AD × l: 70 x 160 mm
Spezifikation
H-6000A Becher für Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus Niedergeschwindigkeitszentrifugenrotor |