Learn More
Thermo Scientific™ Phire Green Hot Start II PCR Mastermix
Eine neuartige Heißstart-DNA-Polymerase für routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern.
195.00 € - 844.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Mittel |
---|---|
Polymerase | Phire Hot Start II DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produktlinie | Phire |
Produkttyp | Hot Start PCR Master Mix |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15301742
|
Thermo Scientific™
F126L |
1.000 x 50 μl-Reaktionen |
844.00 €
1000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15391732
|
Thermo Scientific™
F126S |
200 x 50 μl-Reaktionen |
195.00 €
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-fache im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase basiert auf derselben Affibody-Inaktivierungstechnologie, die von der Phusion Hot Start II DNA-Polymerase verwendet wird. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion, ohne dass zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms erforderlich ist.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Die Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist ein neuartiges PCR-Enzym für Routineanwendungen und PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie übertrifft jede auf Taq beruhende und auf dem Markt erhältliche Hot-Start-Polymerase. Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-fache im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Besondere Merkmale
- Schneller Heißstart – kein Reaktivierungsschritt
- Schnelles Enzym – viermal schnellere Amplifikation als mit Hot-Start-Taq
- Robust – minimale Reaktionsoptimierung durch hohe Inhibitortoleranz
- Hohe Erträge – üppige Produkte durch hohe Effizienz
- Längere PCR-Produkte – Amplifikation deutlich längerer DNA-Fragmente als mit allen Hot-Start-Taq
- Direktes Auftragen auf Gel mit dem Green Puffer
- Heißstart-PCR
- Routine-PCR
- PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Schnelle PCR
- PCR mit hohem Durchsatz
- Genotypisierung
Phire Hot Start II DNA-Polymerase
- Phire Hot Start II DNA-Polymerase
- 5x Phire Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration)
- DMSO
- Phire Hot Start II DNA-Polymerase
- 5x Phire Green-Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration)
- DMSO
Spezifikation
Mittel | |
Schnell | |
Hot Start PCR Master Mix | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
SuperMix oder Master Mix |
Phire Hot Start II DNA-Polymerase | |
Phire | |
Klonierung | |
2X | |
Stumpf | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.