Learn More
Thermo Scientific™ ROX Solution, 50 μM
Der ROX Farbstoff wird bei qPCR-Reaktionen als interne Referenz zur Normalisierung des Fluoreszenzsignals zugegeben, wenn Echtzeit-Geräte verwendet werden, die ROX erkennen können.
Marke: Thermo Scientific™ R1371
50.50 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00600kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific ROX Farbstoff wird bei qPCR-Reaktionen als interne Referenz zur Normierung des Fluoreszenzsignals zugegeben, wenn Echtzeit-Geräte eingesetzt werden, die ROX erkennen können. ROX ermöglicht die Korrektur von Abweichungen zwischen den Wells, die aufgrund von ungenauem Pipettieren und Schwankungen in der Fluoreszenz auftreten. Es kann zu einem kompletten 2x Master Mix-Röhrchen oder einem einzelnen Reaktionsgemisch hinzugefügt werden (die empfohlenen Mengen an ROX-Lösung für ein bestimmtes Echtzeit-Gerät finden Sie im Handbuch für die qPCR). ROX ist an der PCR nicht beteiligt und beeinträchtigt weder die Spezifität noch die Empfindlichkeit von qPCR-Assays.
ROX-Lösung enthält ROX-Farbstoff als wässrige Lösung 50 μM mit pH 7.6. Das Anregungsmaximum und das Emissionsmaximum von ROX liegen bei 580 nm bzw. 621 nm.
Der Thermo Scientific ROX Farbstoff wird bei qPCR-Reaktionen als interne Referenz zur Normierung des Fluoreszenzsignals zugegeben, wenn Echtzeit-Geräte eingesetzt werden, die ROX erkennen können. ROX ermöglicht die Korrektur von Abweichungen zwischen den Wells, die aufgrund von ungenauem Pipettieren und Schwankungen in der Fluoreszenz auftreten. Es kann zu einem kompletten 2x Master Mix-Röhrchen oder einem einzelnen Reaktionsgemisch hinzugefügt werden (die empfohlenen Mengen an ROX-Lösung für ein bestimmtes Echtzeit-Gerät finden Sie im Handbuch für die qPCR). ROX ist an der PCR nicht beteiligt und beeinträchtigt weder die Spezifität noch die Empfindlichkeit von qPCR-Assays.
ROX-Lösung enthält ROX-Farbstoff als wässrige Lösung 50 μM mit pH 7.6. Das Anregungsmaximum und das Emissionsmaximum von ROX liegen bei 580 nm bzw. 621 nm.
Gefahren: Keine
>Spektrale Eigenschaften: Anregungsmaximum/Emissionsmaximum von ROX-Farbstoff liegen bei 580 nm bzw. 621 nm.
> Lagerbedingungen: -20 °C
>-20 °C
> Hinweis zur Lagerung: Beachten Sie, dass ROX-Farbstoff lichtempfindlich ist. Bitte möglichst lichtgeschützt aufbewahren.
Spezifikation
Enthält: • 1 ml ROX-Lösung, 50 μm Lagerung bei -20 °°C. |
|
Tube | |
qPCR | |
ROX | |
50 µM | |
1 ml |
Primer-Sonde | |
Niedrig | |
ROX | |
qPCR-Reagenzien | |
2 X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.