Learn More
Witeg™ Glockentrichter mit Biegung und zwei Kolben
Nützlich für das Hinzufügen einer Flüssigkeit, insbesondere Ätzsäuren oder Basen, zu einem vorhandenen System oder Gerät. Der Witeg™ Glockentrichter mit Bogen und zwei Kolben hat einen langen Stielschaft, um das Einführen in einen Kolben zu erleichtern.
Marke:  Witeg™ 2 118 000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04400kg
Artikelnummer. 10440975
  • 16.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glockenförmig.
  • Gebogen und zwei Kolben.
  • Höhe: 400 mm.
  • Innendurchmesser: 6 mm.
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Glas
400 mm