Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Brand: SCAT™ 108021
31.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
SCAT™ Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Safety Waste Caps, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
- Aus Polypropylen (PP)
- In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Geeignet für alle SCAT™ Kappen, Trichter oder Kanister
Specifications
Gewindeadapter | |
Gewinde 1: 2 Zoll BSP/G2 Zoll (f), Gewinde 2: S60 (m) | |
Gray | |
Polypropylene |