Learn More
Codan™ Dreiteilige Injektionsspritze, subkutan, Ohr
Verwenden Sie dreiteilige Codan™ Spritzen, um eine Vielzahl medizinischer Erfordernisse zu erfüllen, einschließlich Katheterisierung, subkutane Ohrbehandlungen und vieles mehr. Die Spritzen sind latexfrei und enthalten weder Gummi noch Silikon. Der Kunststoffkolben kann gleichmäßig zurückgezogen werden und hat einen positiven Sicherheitsanschlag, um versehentliches Verschütten zu verhindern
40.00 € - 87.30 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylene |
Beschreibung | Doppelskala; Silikondichtung |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11920735
|
Codan™
62.5607 |
Exzentrischer Luer-Konus | 5 ml |
44.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11342934
|
Codan™
62.8426 |
Luer Lock | 60 ml |
56.55 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11352934
|
Codan™
62.8604 |
Katheterspitze | 100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11940735
|
Codan™
62.7602 |
Luer-Konus, exzentrisch | 20 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Steril
- Graduierungen
- Einwegprodukt
- Latexfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Doppelskala; Silikondichtung | |
Ja |
Polypropylene | |
Ja | |
Steril |