Learn More
TIM-5 Monoclonal Antibody (339319), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524070
Artikelnummer. 15533762
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse TIM-1, -2, -3, -4, or -6 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
TIM-5 Monoclonal antibody specifically detects TIM-5 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TIM-5
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Rat
Protein A/G
RUO
Mouse
Antibody
IgG1
Western Blot
339319
Unconjugated
Gm12169; OTTMUSG00000005497; predicted gene 12169; TIM5; uncharacterized protein LOC210535
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TIM-5 Phe22-Gly161
100 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized