Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE-Spritzenfilter (hydrophob)
Diese robusten hydrophoben PTFE-Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
Marke:  Thermo Scientific™ 42213-NP
304.76 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13567760
  • 336.31 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Hinzufügen eines Spritzenfiltrationsschritts vor der Injektion trägt nicht nur dazu bei, konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen, sondern schützt auch empfindliche Geräte und verlängert die Lebensdauer der Säule. Die Thermo Scientific™ Titan3™ hydrophoben Spritzenfilter aus PTFE sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie bieten sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel entfernen. Diese Filter werden häufig für die Filtration von aggressiven organischen, hochbasischen oder heißen Lösungen und als Schutz für Messumformer genutzt. Sie filtern nach Vorbenetzung mit Alkohol wässrige Lösungen.
Hervorragende Leistung
  • Membranen und Gehäuse mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen stellen sicher, dass Ihre Probe nicht durch Kontaminanten aus dem Filter verunreinigt wird.
  • Leistungsverhalten getestet unter tatsächlichen HPLC-Bedingungen.
  • Der integrierte 1-mm-Borosilikatglas-Vorfilter (30-mm-Produkte) sorgt für mehr Sicherheit bei Proben mit hohem Feststoffgehalt.
  • Ein Verstärkungsring sorgt für eine verbesserte Festigkeit des Gehäuses und verhindert Auslaufen und Bersten (30-mm-Produkte, ausgelegt für Drücke von bis zu 120 psi).
  • Die Gehäuse sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen gefertigt. Dieser Werkstoff wurde speziell für die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum gängiger HPLC-Proben-Matrices ausgewählt.
  • Geeignet zur Filterung von Lösungen bei Temperaturen bis zu 100 °C.
Praktisch und anwenderfreundlich
  • Die Farbcodierung vereinfacht die korrekte Wahl von Membran und Porengröße.
  • Verpackt in wiederverwendbaren, festen, transparenten, farbcodierten Behältern.
  • Spritzenfilter können durch 15-minütiges Autoklavieren bei 125 °C sterilisiert werden.
  • Verbesserter, auslaufsicherer Luer-Lock-Einlass; Filterauslass ausgeführt als Luer-Lock-Steckanschluss in Standardgröße für eine vereinfachte Filtratsammlung.
Spezifikation
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. Membran: Für HPLC zertifiziertes PTFE mit Polypropylenträger.
Titan3 PTFE Spritzenfilter (hydrophob), 0,2 µm, 17 mm, 200/Packung
PTFE (hydrophob)
0,2 μm
Probenfiltration: aggressive organische, stark basische oder heiße Lösungen, Messumformerschutz; wässrige Lösungen nach der Benetzung mit Alkohol
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen
115 psi
Spritzenfilter
17 mm
Transparent blau
Ja
PTFE (hydrophob)
Unsteril
<35 μl
Nein
Titan3
<2 μl (Fassungsvermögen)
17 mm
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.