Learn More
Triethanolamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10351161
19.17 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
102-71-6
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
C(CO)N(CCO)CCO
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
102-71-6
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
C(CO)N(CCO)CCO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethanolamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1245g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15NO3
Strukturformel (HOCH2CH2)3N
Brechungsindex 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Fieser 01,1196
Merck Index 15, 9830
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit