Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammoniumformat-Lösung, Honeywell™
Flüchtiger Puffer, 1 M, pH 6.0, für HPLC
76.87 € - 342.70 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüchtiger Puffer für HPLC |
Molekulargewicht | 147,218 |
pH | 5,9 bis 6,1 (bei 25 °C) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15601600
|
Honeywell Fluka™
17901-100ML |
100 ml | Kunststoffflasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15611600
|
Honeywell Fluka™
17901-500ML |
500 ml | Kunststoffflasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Farblos | |
147,218 | |
Kunststoffflasche | |
Flüssig |
Flüchtiger Puffer für HPLC | |
5,9 bis 6,1 (bei 25 °C) | |
585-29-5 |