Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell Typ B
Die langlebigen Drahtgestelle eignen sich für den Transport und die Lagerung von 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit Verschluss. Fisherbrand™ Drahtgestelle für Reagenzgläser sind aus chemisch beständigem epoxidharz-beschichtetem Stahl gefertigt. Die geschlitzten Unterseiten gewährleisten eine aufrechte Position und sichere Probenhandhabung. Autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13680kg
Beschreibung
- Röhrchengestelle aus Stahldraht, die mit hitzegehärtetem Epoxid beschichtet sind
- Beschichtung ist unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Mehrschichtiges Gestell mit geschlitzten Böden für sichere Handhabung und Transport
- Hält bis zu acht große, verschlossene Probenröhrchen in aufrechter Position
- Temperaturbereich: -223 bis 121 °C
Spezifikation
Gestell, Röhrchen | |
Ja | |
Röhrchen (30 mm), Röhrchen (5 ml) | |
8 | |
1 Packung | |
80 mm | |
30 mm |
2 x 4 | |
Blau | |
HDPE-beschichtet | |
1/Packung | |
147 mm | |
89 mm | |
0.11 kg |