Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL300 Laborkittel
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Der DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen ist aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
Marke: DuPont™
66.24 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.06200kg
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit Kragen, Reißverschluss und 2 Taschen
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Bestellinformation
dimSize
Spezifikation
2 Extragroß | |
Weiß | |
Elastisch | |
2 | |
Genäht (innenliegend) | |
Pharmazeutische Handhabung, chemischer Schutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/allgemeiner Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung und vieles mehr |
HDPE (Polyethylen hoher Dichte) | |
Reißverschluss | |
Chemische Resistenz | |
Hemd | |
Antistatische Behandlung (EN 1149-5) | |
Laborkittel |