Learn More
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier
Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02160kg
Beschreibung
- Filterpapier mit einem oder mehreren farbigen pH-Indikatoren getränkt
- Ökonomischer pH-Bereich von 0 bis 14
- Für individuelle Ansprüche in zahlreichen Formaten lieferbar
- Referenztabelle zeigt Farbänderungen in Schritten von 2 pH-Einheiten
Spezifikation
1 bis 14 | |
Kiste | |
200 Karton | |
Gütegrad 911 |