Learn More
UVP Pen-Ray™ Tragbare UV-Lichtquelle
Mit Pen-Ray™ UV-Lichtquelle und DC-Stromversorgung (mit 9 V-Batterie) in einem kompakten, tragbaren Gehäuse
565.00 €
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 95,2 x 60,4 x 25,4 mm (3,75 x 2,38 x 1 in.) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inspektionen vor Ort, Spektroskopie, Fluorometrie, Wellenlängenkalibrierung |
Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Höhe (metrisch) | 25,4 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
Produktcode | Marke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12843828
|
UVP
95-0256-01 |
365 nm |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12853828
|
UVP
95-0256-02 |
254 nm |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Leicht (0.3 lb.) und klein genug für die Hosentasche
- Kann am Gürtelclip, der am Netzteil befestigt ist, getragen werden
- Beleuchtungslänge: 44.5 mm (1.75 Zoll)
- Gesamtlänge: 108 mm (4.25 Zoll)
- Durchmesser Quarz/Griff: 9.5 mm (0.375 Zoll)
- Abmessungen: L 3.75 x B 2.38 x H 1 in. (95.25 x 60.45 x 25.4 mm)
Inspektionen vor Ort, Spektroskopie, Fluorometrie, Wellenlängenkalibrierung
Spezifikation
95,2 x 60,4 x 25,4 mm (3,75 x 2,38 x 1 in.) | |
1 in. | |
3,75 in. | |
Je 1 | |
60,4 mm |
Inspektionen vor Ort, Spektroskopie, Fluorometrie, Wellenlängenkalibrierung | |
25,4 mm | |
95,2 mm | |
2.38 Zoll |