Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonstopfen
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Versilic™ Silikonstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 263018-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10469994
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
  • Nicht toxisch, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
Versilic™ Silikonkappe
14 mm
20 Packung
–60 bis 200 °C
FDA-konformer Kontakt mit Lebensmitteln/BFR
20 mm
18 mm
Silikon