Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonstopfen
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Versilic™ Silikonstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 26301650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11774568
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
  • Nicht toxisch, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
Silicone Stopper
12.5 mm
Silikon
-70°C and +250°C