Learn More
Fisherbrand™ Fläschchenkit,11 mm Schnappverschluss, Glas, durchsichtig, PE-Kappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
23.93 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31500kg
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Klar
- Kappe mit Schnappring
- Mittelloch
- Polyethylen
- Naturkautschuk/TEF
- Transparent
- 60 ° Shore A
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schnappverschluss | |
1. hydrolytische Klasse |
Naturkautschuk/TEF | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polyethylen | |
32 mm | |
Nein |