Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit sowie hoher Beladungskapazität. Whatman™ Bindemittelfreie Mikrofaserfilter mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders gut zur Flüssigkeitsklärung und Flüssigszintillationszählung.
34.70 € - 200.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 143 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Der Whatman Brand Grade GF/B von GE ist ein dicker Filter mit feinem Partikelfilter und guter Belastbarkeit.GF/B-Filter sind besonders nützlich für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung. |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 1,0 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11390354
|
Cytiva
1821-021 |
21 mm |
34.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11390564
|
Cytiva
1821-024 |
24 mm |
60.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300574
|
Cytiva
1821-025 |
2.5 cm |
67.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11310574
|
Cytiva
1821-037 |
37 mm |
76.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320574
|
Cytiva
1821-042 |
42,5 mm |
87.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11330574
|
Cytiva
1821-047 |
4.7 cm |
98.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10129710
|
Cytiva
1821-055 |
5.5 cm |
145.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11350574
|
Cytiva
1821-070 |
7 cm |
200.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11360574
|
Cytiva
1821-090 |
9 cm |
51.05 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11370574
|
Cytiva
1821-110 |
11 cm |
58.95 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380574
|
Cytiva
1821-125 |
12.5 cm |
79.30 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11390574
|
Cytiva
1821-150 |
150 mm |
120.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300584
|
Cytiva
1821-185 |
185 mm |
152.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladungskapazität.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter in Bögen mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
- Feinpartikelfilter mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladekapazität
- Geeignet für Klärung von Flüssigkeiten und Flüssigszintillationszählung bei Flüssigkeiten
- Besonders nützlich, wenn bei hochbelasteten Feinpartikelsuspensionen eine Klärung der Flüssigkeit oder eine Quantifizierung der Feststoffe erforderlich ist
- Wird bei LSC-Verfahren verwendet, wenn eine hohe Beladekapazität erforderlich ist
- Kann auch als fein filternder Membranfilter genutzt werden
Spezifikation
143 g/m2 | |
Scheibe | |
1,0 μm | |
Gütegrad GF/B | |
500 °C | |
675 μm | |
81 ml/min |
Der Whatman Brand Grade GF/B von GE ist ein dicker Filter mit feinem Partikelfilter und guter Belastbarkeit.GF/B-Filter sind besonders nützlich für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung. | |
Borosilikatglas | |
5,5 s/100 ml | |
932 °F | |
0,02 in. | |
Filter |