Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Fungieren bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern auch als Vorfilter. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Gütegrad GF/D gewährleisten einen effizienten Schutz der Membran, insbesondere bei Flüssigszintillationszählungen.
Marke: Cytiva 1823-125
72.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
Funktioniert als Vorfilter bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern.Whatman™ bindemittelfreie Vorfilter aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad GF/D, bieten einen effizienten Membranschutz, insbesondere bei der Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
- Dick und mit hoher Beladekapazität
- In Kombination mit GF/B als Vorsatzfilter verwendbar.
- Passt in fast alle Filterhalter
- Nominales Partikelrückhaltevermögen von 2.7 μm
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
Autoklavierbar | |
GE Whatman Feinmembranfilter Gütegrad GF/D sind dick und bieten eine gute Tragfähigkeit.GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter verwendet werden; ist in vielen Größen erhältlich und passt in die meisten Filterhalter. | |
Borosilikatglas | |
2,6 s/100 ml/in.2 | |
Gütegrad GF/D | |
Scheibe | |
500 °C | |
675 μm | |
681l/min | |
125 mm |
121 g/m2 | |
Scheibe | |
2,7 μm | |
Sehr geeignet für Anwendungen mit Luftfiltration und für gravimetrische Analysen flüchtiger Materialien, bei denen eine Entzündung möglich ist; aufgrund des geringen Widerstands Empfehlung für Flüssigkeitsfluss und hohe Partikelbelastbarkeit. | |
25 Packung | |
932 °F | |
0,02 in. | |
Vorfilter | |
4,92 in. |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.