Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marke: Cytiva 10401306
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
- Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
- Hohe Festigkeit und Flexibilität
- Hohe Temperaturstabilität
- Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Scheibe | |
0.2 μm | |
105 bis 140 μm | |
50 mm |
Cellulosenitrat | |
100/Packung | |
1.9 in. |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.