Learn More
Cytiva GD/X Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
595.00 € - 3290.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Regenerierte Cellulose |
Filtrationsbereich | 4,6 cm2 |
Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen (PP) |
Art des Einlasses | Luer-Lock-Anschluss (weiblich) |
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Menge | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Menge | Price | Quantity & Availability | |||
12336603
|
Cytiva
6887-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 150/Pckg. |
595.00 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10706279
|
Cytiva
6882-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 150/Pckg. |
715.00 €
150 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
View alternative products
|
11330334
|
Cytiva
6883-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 1500/Pckg. |
3290.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
Hergestellt aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (abgestufte Dichte) und GF/F-Glasmikrofaser-Vorsatzfiltern. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran verursacht wird.- Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltration
- Weiblicher Luer-Lock™-Einlass, männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Durchfluss sollte vom Einlass eintreten
- Autoklavierbar bei 121 °C (250°F) und 15 psi für 20 min
- Maximale Temperatur 131 °C (267 °F), Filtrationsfläche: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
- Alle Materialien sind biologisch sicher und erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI
- Vorfiltrationsmedium: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μμm GF/F 0.7 μm
- Einwegfiltrationsgeräte bieten Arbeitsersparnis und gewährleisten gleichzeitig gleichbleibende Filterleistung
- Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffgehalt
- Geeignet für die Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung
Nichtsterile GD/X-Filter sind in zwei Durchmessern lieferbar: 13 und 25 mm mit drei Porengrößen: 0.2 μ, 0.45 und 5 μm
Specifications
Ja | |
4,6 cm2 | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
100 % Borosilikatglas FiberGMF 150 10 μm:1 μmGF/F 0,7 μm | |
>10 ml | |
25 mm |
Regenerierte Cellulose | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
75 psi | |
21,6 x 29,8 mm |