Learn More
Cytiva Whatman™ Glas-Mikrofaser-Vorsatzfilter, 2 μm Partikelretentionsgrad
Die mehrschichtigen Filter gewährleisten eine schnelle effiziente Filtration von Proben mit hohem Feststoffgehalt. Whatman™ Vorfilter aus Glasmikrofaser haben eine grobe Deckschicht aus Filterglas (10 μm), die mit einer feineren Schicht vernetzt ist. Diese Glasfilter fangen größere Partikel in den Poren der Grobschicht, mittelgroße Partikel in der Grenzflächenvernetzung und kleinere Partikel in den Zwischenräumen der Feinschicht ein.
69.90 € - 80.55 €
Spezifikation
Luftstromrate | 1,5 s/100 ml/1,56 cmsup2/sup |
---|---|
Beschreibung | GE Whatman GMF 150 Vorsatzfilter sind mehrschichtige Gütegraddichtefilter für eine schnelle und effiziente Filtration von Proben mit hohem Feststoffgehalt. |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | >2 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11335144
|
Cytiva
1842-090 |
90 mm |
69.90 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11325144
|
Cytiva
1842-047 |
47 mm |
80.55 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kann fast doppelt so viel Probenvolumen filtern wie ein Vorfilter mit einer Dichte
- Im Vergleich zu einer ungeschützten Membran kann ein drei- bis siebenmal größeres Probenvolumen gefiltert werden
- Höhere Partikelbelastbarkeit und schnellere Durchflussraten als bei gleichmäßigen Vorfiltern
- Ausgezeichnete Partikelretention (sowohl großer als auch kleiner Partikel)
- 100 % Borosilikatglas, bindemittelfrei
- Verlängert die Lebensdauer der Endfiltermembran
Spezifikation
1,5 s/100 ml/1,56 cmsup2/sup | |
Scheibe | |
>2 μm | |
Vorfilter mit hoher Tragfähigkeit und guten Durchflussraten. | |
40/Packung | |
932 °F | |
0.029 Zoll | |
Vorfilter |
GE Whatman GMF 150 Vorsatzfilter sind mehrschichtige Gütegraddichtefilter für eine schnelle und effiziente Filtration von Proben mit hohem Feststoffgehalt. | |
Borosilikatglas | |
1,5 s/100 ml/1,56 cmsup2/sup | |
Gütegrad GMF 150 | |
Scheibe | |
500 °C | |
750 μm | |
887 ml/min |