Learn More
Cytiva Grad 0965 Filterpapier
Grobe Filtermatte mit hoher Nassfestigkeit.
Marke: Cytiva 10340810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Spezifikation
5000 l/m2s | |
Viskosefaser | |
Grobe Filtermatte mit hoher Nassfestigkeit. | |
100 Stück | |
110 mm |
0965 110 mm 100/Packung | |
100 μm | |
965 | |
250 μm | |
110 mm |