Learn More
Cytiva Mini-UniPrep spritzenlose Filter mit RC-Membranen
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit RC-Membranen bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen. Membranen aus regenerierter Cellulose (RC) werden aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel hergestellt
269.00 € - 2525.00 €
Spezifikation
Material | Regenerierte Cellulose |
---|---|
Typ | Spritzenlose Filter |
Volumen (metrisch) | 0,4 ml (Kammer) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11305124
|
Cytiva
UN203NPURC |
0,45 μm | 100/Pckg. |
333.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11308754
|
Cytiva
UN203NPERC |
0,2 μm | 100/Packung |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11315124
|
Cytiva
UN503NPURC |
0,45 μm | 1000/Pckg. |
2525.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11395114
|
Cytiva
UN503NPERC |
0,2 μm | 1000/Pckg. |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mini-UniPrep spritzenlose Filter bieten:
- 4 ml-Kammer mit Kolben
- Abmessung: Gleiche Größe wie Fläschchen der Abmessungen 12 x 32 mm
- Vormontierte Kappe aus Polypropylen mit Septum
- Integrierte Filtrationsmembran
- Maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Mit besonders hoher chemischer Beständigkeit, für wässrige und organische Lösungsmittel geeignet
- Hydrophil
- Mechanisch belastbar
- Verwendbar bis 180 °C
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Spritzenlose Filter | |
0,4 ml (Kammer) |