Learn More
Cytiva 4 und 13 mm Puradisc PTFE-Spritzenvorsatzfilter
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit. Whatman™ Puradisc 13 mm PTFE-Spritzenvorsatzfilter werden hauptsächlich für die Filtration nichtwässriger Proben verwendet.
Marke:  Cytiva 6775-1304
186.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10055120
  • 210.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit.Whatman™ Puradisc 13-mm-Spritzenfilter aus PTFE werden hauptsächlich für die Filtration nicht-wässriger Proben verwendet.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen alle organischen Lösungsmittel
  • Filter mit Gehäuse aus Polypropylen
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass
  • Männlicher Luer-Auslass
  • Nicht steril
  • Autoklavierbar
  • Für Proben mit bis zu 10 ml
  • Filterfläche: 1.3 cm2
  • Rückhaltevolumen (mit Luftspülung) von ≤25 μl
Nicht für wässrige Proben empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 13 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, mit Röhrchenspitze, 0,45 μm, unsteril (50 Stück)
0,45 μm
1,3 cm2
Polypropylen (PP)
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar
Spritzenfilter
16,3 x 19,8 mm
PTFE
Unsteril
≤25 μl
Schlauchspitze
Männlicher Luer-Anschluss
50/Packung
Bis zu 10 ml
13 mm