Learn More
Cytiva 4 und 13 mm Puradisc PTFE-Spritzenvorsatzfilter
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit. Whatman™ Puradisc 13 mm PTFE-Spritzenvorsatzfilter werden hauptsächlich für die Filtration nichtwässriger Proben verwendet.
Marke: Cytiva 6775-1302
169.10 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit.Whatman™ Puradisc 13-mm-Spritzenfilter aus PTFE werden hauptsächlich für die Filtration nicht-wässriger Proben verwendet.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen alle organischen Lösungsmittel
- Filter mit Gehäuse aus Polypropylen
- Weiblicher Luer Lock-Einlass
- Männlicher Luer-Auslass
- Nicht steril
- Autoklavierbar
- Für Proben mit bis zu 10 ml
- Filterfläche: 1.3 cm2
- Rückhaltevolumen (mit Luftspülung) von ≤25 μl
Spezifikation
Puradisc 13 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, mit Röhrchenspitze, 0,2 μm, unsteril (50 Stück) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
16,3 x 19,8 mm |
PTFE | |
Unsteril | |
≤25 μl | |
Schlauchspitze | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
50/Packung | |
Bis zu 10 ml | |
13 mm |