Learn More
Cytiva 4 und 13 mm Puradisc PTFE-Spritzenvorsatzfilter
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit. Whatman™ Puradisc 13 mm PTFE-Spritzenvorsatzfilter werden hauptsächlich für die Filtration nichtwässriger Proben verwendet.
Marke:  Cytiva 6783-1302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.49000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11344674
  • 959.76 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit.Whatman™ Puradisc 13-mm-Spritzenfilter aus PTFE werden hauptsächlich für die Filtration nicht-wässriger Proben verwendet.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen alle organischen Lösungsmittel
  • Filter mit Gehäuse aus Polypropylen
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass
  • Männlicher Luer-Auslass
  • Nicht steril
  • Autoklavierbar
  • Für Proben mit bis zu 10 ml
  • Filterfläche: 1.3 cm2
  • Rückhaltevolumen (mit Luftspülung) von ≤25 μl
Nicht für wässrige Proben empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 13 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 0,2 μm, unsteril (500 St.)
0,2 μm
1,3 cm2
Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Anschluss
500/Packung
Bis zu 10 ml
13 mm
PTFE
Nicht steril
≤25 μl
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar
Spritzenfilter
16,3 x 19,8 mm