Learn More
Cytiva GRADE 4 REEL 1.5X4.5' D=63MM er 63mm) 1/pk
Filtert und hält die Partikel für die Überwachung der Luftverschmutzung zurück. Whatman™ Filterpapiere für qualitative Analysen: Rollenpapier Gütegrad 4 wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht erheblich ist.
Marke: Cytiva 1004-648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: 25μm
- Porosität: Grob
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 37 s
- Oberfläche: glatt
- Extrem schnelle Filterung mit herausragender Rückhaltung von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten wie Eisenhydroxid und Aluminiumhydroxid
- Geeignet zur schnellen Filterung bei der Routine-Aufreinigung biologischer Flüssigkeiten oder organischer Extrakte für die Analyse
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Klasse 4, Standardqualität, Rolle, 38 x 114 mm | |
Zellulose | |
20 bis 25 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 4 | |
210 μm | |
114 mm |
Rolle | |
Grobe Partikel und gelatineartige Präzipitate | |
37 Sekunden | |
Ein Standardfilter wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht bedeutend ist. | |
1/Rolle | |
38 x 114 mm | |
38 mm |