Learn More
Cytiva QM-A Quarz-Filter für die Luftkeimbestimmung
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet. Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
499.00 € - 1755.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 6.3 S/100 ml/in2 |
---|---|
Flächengewicht | 85 g/m2 |
Format | Blatt |
Material | Hochreines Quarzglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Luftprobenahmen in sauren Gasen, Stapeln, Schächten und Aerosolen, insbesondere bei hohen Temperaturen bis 500 °C und in PM-10-Tests. Filter für die Verwendung in der Umgebungsluftüberwachung der US EPA PM10. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11360624
|
Cytiva
1851-865 |
25/Packung |
499.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333345
|
Cytiva
1851-8866 |
100/Packung |
1755.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet.Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
- Temperaturbeständig bis zu 500 °C
- Bindemittelfrei
- Hohe Beladungskapazität
- Hohe Durchflussraten (Luftdurchsatz 6.4 s/100 ml/in.2)
- Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme verwendet, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und von Aerosolen
- Filter sind für die PM-10-Probenahme und -Analyse geeignet
Spezifikation
6.3 S/100 ml/in2 | |
Blatt | |
Zur Verwendung in Luftprobenahmen in sauren Gasen, Stapeln, Schächten und Aerosolen, insbesondere bei hohen Temperaturen bis 500 °C und in PM-10-Tests. Filter für die Verwendung in der Umgebungsluftüberwachung der US EPA PM10. | |
475 μm | |
203.2 x 254 mm (8 x 10 in.) | |
20,3 cm |
85 g/m2 | |
Hochreines Quarzglas | |
Gütegrad QM-A | |
Luftprobenahmefilter | |
8 Zoll |