Learn More
Cytiva Whatman™ Vacu-Guard Filter
Hilft, infektiöse Materialien in Vakuumsystemen einzugrenzen und zu isolieren, um das Labor zu schützen. Whatman™ Vacu-Guard Filter schützen Vakuumpumpensysteme vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen.
Marke: Cytiva 6722-5000
231.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18720kg
Description
Hilft, infektiöse Materialien in Vakuumsystemen einzugrenzen und zu isolieren, um das Labor zu schützen.Whatman™ Vacu-Guard Filter schützen Vakuumpumpensysteme vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen.
- Hervorragend geeignet zum Schutz von Vakuumpumpensystemen vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen
- Entwickelt für den Inline-Einsatz mit Schlaucholiven für Schläuche mit einem ID von 10 bis 12 mm
- Die Membran hält 99,99 % der in der Luft befindlichen Partikel ab einer Größe von 0,1 μm zurück
- Mit hydrophober PTFE-Membran
Specifications
PTFE | |
16 cm2 | |
Polypropylen | |
6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) Stufenolive | |
10 Packung | |
50 mm |
0,45 μm | |
Isolation infektiöser Materialien | |
6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) Stufenolive | |
Vacu-Guard Filter | |
Inline-Filter | |
50 mm |