Learn More
DWK Life Sciences ZYANKALI GLASSET
Entfernt Störsubstanzen in Zyanid-Quantifizierungsanalysen gemäß ASTM™ D 2036
Marke: DWK Life Sciences 377160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet: Absorbermantel, Absorberoberteil, Kühlfinger-Kondensator, Kühlfingermantel, 1000 ml-Destillationskolben und Einlassschlauch
Beschreibung
Probe reagiert mit HS2O4 und MgCL2 zur Umwandlung von Zyanid in Blausäure (HCN). HCN wird destilliert und in NaOH-Lösung absorbiert, und die Probe wird auf CN untersucht.
- Mit Standard-Konus ClearSeal™ fettfreien Verbindungen und mittlerer Fritte
- Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Komponenten auch separat erhältlich, siehe Kat.-Nr. 091081
Compliance
Zur Verwendung gemäß ASTM D 2036
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klasse A | |
Absorbermantel, Absorberoberteil, Kühlfinger-Kondensator, Kühlfingermantel, 1000 ml-Destillationskolben und Einlassschlauch, schmiermittelfrei ClearSeal™ Verbindungen und mittlerer Fritte | |
Cyanid-Destillationsset |
Ideal zum Entfernen störender Substanzen in der quantitativen Analyse von Zyanid | |
Borosilikatglas |