Learn More
DWK Life Sciences LVI™ Fläschchen mit Bördelrand
Einteilige 0.3 ml-Röhrchen aus klarem oder braunem Glas verhindern Auslaufen und Verdampfung
249.00 € - 290.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 0.3 ml |
Volumen (angloamerikanisch) | 0.1 dr. |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12653385
|
DWK Life Sciences
225328 |
Schraubverschluss | Bernsteinfarben |
263.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12643385
|
DWK Life Sciences
225326 |
Schraubverschluss | Durchsichtig |
249.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12633385
|
DWK Life Sciences
225221-01 |
Bördelverschluss | Bernsteinfarben |
290.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12623385
|
DWK Life Sciences
225220-01 |
Bördelverschluss | Durchsichtig |
282.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ein 300 μl-konischer Einsatz wird in eine 12 × 32 mm-Fläschchen verschmolzen, um sicherzustellen, dass die Probe mit einer Kappe und Septen eingedichtet wird.
- Die Fläschchen verfügen über ein Restvolumen von bis zu 4 μl, je nach Lösungsmittel, Nadelform und Tiefeneinstellung des Autosamplers
- Kompatibel mit Autosamplern mit 12 Außendurchmesser × 32 mm H Röhrchen
- Ein leichtes Fackelbild an der Oberseite des Einsatzes sorgt für einen größeren Nadelzielbereich
- Einsätze und durchsichtige Fläschchen bestehen aus ASTM™ Typ I Borosilikatglas der Klasse A
- Braune Fläschchen bestehen aus ASTM Typ I Borosilikatglas der Klasse B
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Keramik für eine einfachere Probenidentifizierung
Spezifikation
12 mm | |
0.3 ml | |
32 mm | |
LVI™ Fläschchen |
Borosilikatglas | |
0.1 dr. | |
ASTM Typ I, Klasse A |