Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl, weiß
Marke: Atrow™ 854068
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Weiß | |
Edelstahl | |
Für Hämolyseröhrchen | |
24 | |
20 mm |
4 x 6 | |
Röhrchen (16 bis 20 mm) | |
24 | |
4 x 6 | |
65 mm |