Learn More
Kautex™ Weithals-PVC-Behälter, transparent und farbig
Die Kautex™ transparenten Weithalsbehälter aus PVC haben eine dunkle Tönung, die eine visuelle Identifikation des Inhalts möglich macht. Die quadratische PVC-Flasche besteht aus synthetischem Material.
0.95 € - 271.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Behälter, Weithals |
---|---|
Farbe | Braun |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand |
Material | Polyvinylchlorid |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911411
|
Kautex™
2000070698 |
100 ml |
54.75 €
80 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15393268
|
Kautex™
2000070701 |
1000 ml |
236.00 €
96 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15346985
|
Kautex™
2000070700 |
500 ml |
271.95 €
162 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10509252
|
Kautex™
2000070698 |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Quadratisch
- Braun oder Bernstein-farben
- PVC
- Ohne Schraubverschluss
Spezifikation
Behälter, Weithals | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
Quadratisch |
Braun | |
Polyvinylchlorid |