Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.
0.70 € - 596.42 €
Spezifikation
Produkttyp | Behälter, Weithals |
---|---|
Farbe | Braun |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand |
Closure Included | Nein |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15941461
|
Kautex™
2000084599 |
500 ml | 54 mm | PVC |
40.05 €
21 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17818177
|
Kautex™
2000084599 |
500 ml | 54 mm | PVC |
211.52 €
126 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15921431
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | PVC |
191.71 €
44 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15326985
|
Kautex™
2000070697 |
50 ml | 23 mm | Polyvinylchlorid |
596.42 €
972 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15991411
|
Kautex™
2000071083 |
750 ml | 69 mm | Polyethylen hoher Dichte |
237.26 €
114 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15971411
|
Kautex™
2000071081 |
300 ml | 41 mm | PVC |
411.69 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10498792
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | PVC |
0.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17828177
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | PVC |
328.51 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10336031
|
Kautex™
2000084599 |
500 ml | 54 mm | PVC |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10637701
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | PVC |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10402131
|
Kautex™
2000071083 |
750 ml | 69 mm | Polyethylen hoher Dichte |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Teil der Behälterserie 310
Spezifikation
Behälter, Weithals | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
Quadratisch |
Braun | |
Nein |