Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE-Membranscheibenfilter
Membran mit chemischer Kompatibilität für wässrige Lösungen und aggressive Lösungsmittel.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 60551
574.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Maximale Flexibilität
- Filtert wässrige Lösungen oder aggressive Chemikalien
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
wwPTFE | |
Unsteril | |
90 mm |
0,45 μm | |
280 μm |