Learn More
Invitrogen™ xMAP™ Classification Control Microspheres (CON1)
Polystyrol-Mikrosphären, die intern mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind
Marke: Invitrogen™ L100CON1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- xMAP™ Klassifikationskontroll-Mikrosphären (CON1) sind Polystyrol-Mikrosphären, die intern mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind.
- Diese Kontrollmikrosphären dienen zur Überprüfung der Kalibrierung und optischen Integrität des Luminex 200™ Systems.
- Klassifizierungs-Kontrollmikrosphären überprüfen sowohl Klassifizierungskanäle als auch den Dubletten-Diskriminatorkanal.
- Das Luminex™ 200™ System ist separat erhältlich.
Spezifikation
CL1, CL2, Dubletten-Diskriminatorkanal (DD) | |
Bei 2–8 °C lagern. | |
Mikrokugel | |
Nasses Eis |
Luminex™ Geräte, Luminex™ 200™ System | |
Luminex™ | |
5 mL |