Learn More
Mettler Toledo™ Mikrowaage XP56/M, geeicht
Marke:  Mettler Toledo™ 11106056
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12707133
  • 60575.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FACT
Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
Kalibrierte Mikrowaage
52 g
0,000001 g
mm