Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Ultra MicroBalance
Excellence XPR Ultra Microbalances have a seven decimal place readability and outstanding repeatability to ensure highly accurate results with each use. Easily clean the removable automatic draft shield and weigh pan to eliminate contamination.
51545.29 €
Spezifikation
Lesbarkeit | 0.0001 mg |
---|---|
Min. Probengewicht | 0.03 mg |
Typ | Ultra Micro Balance |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15909327
|
METTLER TOLEDO™
30279196 |
2,1 g | XPR2U. | 0,0001 mg | < 10 Sekunden |
51545.29 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
METTLER TOLEDO XPR Ultra Microbalances deliver highly accurate results with each use - models include the XPR6U, XPR2U and XPR10U. The two terminal design allows the main display to be placed anywhere for convenience or away from the balance for protection, while the SmartView display sits above the weigh pan for quick access. Easily clean the removable automatic draft shield and weigh pan to eliminate contamination.
- Balance Type: Excellence XPR Ultra Microbalances
- Readability: 0.1 μg readability (7-Place Balance)
- Documentation Type: Printing, Basic Electronic Documentation, Automatic Documentation (21 CFR Part 11 Compliant)
- Display: Two displays- The Main and SmartView Terminals
Key Features:
- Automatic draft shield
- LabX compatibility
- User management
- Password protection
- Easy to clean balance features
Spezifikation
0.0001 mg | |
0.03 mg | |
Ultra Micro Balance |