Learn More
Zinkoxid, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15631430
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Zinkoxid, Zinkweiß, Permanent weiß, Chinaweiß, Schneeweiß, Emanay-Zinkoxid, Felling-Zinkoxid, Zinkoxid ZnO, Akro-Zink Bar 85, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
oxozinc
O=[Zn]
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Zinkoxid, Zinkweiß, Permanent weiß, Chinaweiß, Schneeweiß, Emanay-Zinkoxid, Felling-Zinkoxid, Zinkoxid ZnO, Akro-Zink Bar 85, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
oxozinc
O=[Zn]
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinkoxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel ZnO
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 81.39
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Trockensubstanz)
Güte puriss.