missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinksulfat-Heptahydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15623500
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
zinc;sulfate;heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
zinc;sulfate;heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O

Puriss p.a., ACS-Reagenz, ISO-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, ≥ 99.5 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Heptahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 6 x 500 g
Strukturformel ZnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 287.56
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS/puriss. P. A
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'