man
Test
chevron-down
Sprache auswählen
Englisch
Deutsch
Search
Bestellstatus
Schnellbestellung
Anmelden Registrieren
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Mischer
Mörser und Stößel
10334241
Drucken
Fritsch™ Mörser aus Zirkonoxid für Pulverisette 0
Marke:
Fritsch™ 40.0220.27
Weitere Details :
Netto-Gewicht :
1.70000kg
Artikelnummer.
10334241
5305.30 €
/ 1 Stück
Menge
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Spezifikation
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Spezifikation
Produkttyp
Mörser
Material
Zirkonoxid ZrO2
Zur Verwendung mit (Anwendung)
Für faserige, abrasive Proben