Produits d’analyse
Produits d’analyse de grande qualité provenant des meilleures marques
Les méthodes d’analyse aident les laboratoires et les chercheurs à déterminer et suivre l’acidité et la concentration d’ions, la teneur en eau, et nombreuses autres propriétés d’une grande quantité de types d’échantillons.
Le titrage Karl Fischer, la détermination du pH, et les méthodes ASTM sont des techniques d’analyse utilisées fréquemment lors de l’analyse de l’eau et de l’environnement, l’analyse d’aliments et boissons, la production pharmaceutique, la production de produits cosmétiques, du pétrole, et des éléments constitutifs, et plus, ainsi que pour la recherche clinique.
Accurate, consistent outcomes are mandatory, and efficiency is just as important. The analytical testing chemicals and lab products you choose help deliver the outcomes you need, and boost confidence that your samples won't be wastedLes résultats exacts et constants sont obligatoires et l’efficacité est toute aussi importante. Les produits chimiques et produits de laboratoire pour l’analyse que vous choisissez peuvent aider à livrer les résultats dont vous avez besoin, et ils augmentent votre confiance que vos échantillons ne seront pas gaspillés.
Trouvez votre méthode d’analyse
Consultez les méthodes ci-dessous afin d’explorer les produits et ressources dont vous avez besoin pour répondre à vos besoins d’analyse.
pH et électrochimie
Les pH-mètres et autres appareils de mesure électrochimiques, ainsi que les produits reliés, sont utilisés afin d’évaluer l’acidité et l’alcalinité, la conductivité, les concentrations d’ions spécifiques, ainsi que l’oxygène dissout dans l’eau, les eaux usées, et autres solutions.
Les électrodes doivent être entreposées et entretenues avec soin pour une performance optimale. Il est important de choisir les bonnes bouteilles d’entreposage et les bons accessoires de remplissage, nettoyage, rinçage, et entreposage d’électrodes.
Les appareils d’électrochimie nécessitent aussi un calibrage et un entretien régulier. Les tampons pH standards et certifiés ainsi que les standards de conductivité et d’ions spécifiques sont également offerts. D’autres accessoires incluent les supports à électrodes, protège-bulbes, câbles, raccords, et adaptateurs.
Catégories les plus populaires
Ressources
- Filename
- thermo-scientific-orion-benchtop-portable-meters-brochure.pdf
- Size
- 3 MB
- Format
- application/pdf
- Filename
- labchem-products-regulated-testing-datasheet.pdf
- Size
- 2 MB
- Format
- application/pdf
- Filename
- labchem-environmental-testing-solutions-datasheet.pdf
- Size
- 2 MB
- Format
- application/pdf
- Filename
- electrochemistry-workflow-products-data-sheet-us-en-20-487-2293.pdf
- Size
- 668 KB
- Format
- application/pdf
- Filename
- labchem-analytical-testing-reagent-data-sheet.pdf
- Size
- 695 KB
- Format
- application/pdf
Titrage Karl Fischer
Le titrage Karl Fischer est utilisé avec une gamme de types d’échantillons afin de déterminer les quantités traces d’eau dans les échantillons. Les laboratoires et chercheurs utilisent deux types de titrages Karl Fischer selon les propriétés de l’échantillon.
Le titrage KF coulométrique est idéal pour les échantillons liquides et gazeux ayant une faible teneur en eau (inférieure à 2 %). La teneur en eau est mesurée par courant électrique, et la cellule de l’instrument est fabriquée de verre avec raccords de joints rodés qui assurent un joint étanche contre l’humidité de l’air.
Le titrage KF volumétrique est utilisé avec les échantillons solides, liquides ou gazeux ayant une forte teneur en eau (supérieure à 2 %). La teneur en eau est mesurée par burette au lieu du courant électrique, et la fabrication de la cellule de l’instrument diffère d’un titrimètre coulométrique.
Catégories les plus populaires
Ressources
- Filename
- fisher-chemical-aqualine-reagents-brochure.pdf
- Size
- 1 MB
- Format
- application/pdf
- Filename
- ricca-chemical-hydrospec-reagents-brochure.pdf
- Size
- 872 KB
- Format
- application/pdf
- Filename
- honeywell-hydranal-karl-fischer-titration-us-en.pdf
- Size
- 433 KB
- Format
- application/pdf
- Filename
- honeywell-research-chemicals-brochure.pdf
- Size
- 1 MB
- Format
- application/pdf
Produits pour méthodes ASTM
Les méthodes d’analyse de l’ASTM sont les procédures définitives qui produisent un résultat. Elles comprennent habituellement une description détaillée d’une procédure pour la détermination d’une propriété ou d’élément constitutif d’un matériau, d’un assemblage de matériaux, ou d’un produit. Ces détails incluent l’appareil, le spécimen à analyser, la procédure, et les calculs nécessaires afin d’obtenir les résultats satisfaisants.
Les méthodes d’analyse de l’ASTM représentent un consensus au sujet de la meilleure procédure actuellement disponible et sont supportées par l’expérience et les données provenant des tests coopératifs.
L’ASTM publie six types de normes : méthode d’analyse/test, spécification, classement, pratique, guide, et terminologie.
Ressources
- Filename
- four-w's-of-astm-datasheet.pdf
- Size
- 285 KB
- Format
- application/pdf
- Filename
- fisher-chemical-new-solvent-grade-targeted-for-trace-analysis-uhplc-ms.pdf
- Size
- 551 KB
- Format
- application/pdf
- Filename
- fisher-chemical-tracemetal-grade-acids-and-base-brochure.pdf
- Size
- 1 MB
- Format
- application/pdf
- Filename
- labchem-solutions-reagents-method-chemistry-flier.pdf
- Size
- 165 KB
- Format
- application/pdf
- Filename
- thermo-scientific-orion-benchtop-portable-meters-brochure1.pdf
- Size
- 3 MB
- Format
- application/pdf
Apprendre encore plus
Essentiels de sécurité
Vos gens et le travail qu’ils font sont vos plus gros investissements. Veillez à leur sécurité et la productivité au moyen des produits innovateurs de sécurité provenant des meilleures marques. À partir de la protection des mains et du visage jusqu’à la maîtrise et le nettoyage des déversements, le canal commercial Fisher Scientific a les produits dont vous avez besoin pour la préparation, la prévention, la protection, et la réponse.
Que vous ayez besoin de verre ou de plastique, ou des deux, vous pouvez trouver une gamme de variétés de verrerie et de matériel de plastique qui conviennent pour vous aider à effectuer vos expériences. Choisissez parmi de multiples produits, matériaux, formats, emballages, et autres options.
Catégories les plus populaires
Ressources
- Filename
- fisher-scientific-chemical-splash-exposure-brochure.pdf
- Size
- 4 MB
- Format
- application/pdf