CAS RN 11116-47-5
CAS RN 11116-47-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Molybdat-Standard: MoO4(-2) @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen