CAS RN 1217042-59-5
CAS RN 1217042-59-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Desmethyl Ofloxacin-d8 Hydrochloride, TRC
CAS: 1217042-59-5 Summenformel: C17H11D8ClFN3O4 Molekulargewicht (g/mol): 391.85 Synonym: 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl-d8)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Hydrochloride SMILES: FC1=CC2=C(C3=C1N4C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C4([2H])[2H])N(C(C)CO3)C=C(C(O)=O)C2=O.Cl