CAS RN 1346606-68-5
CAS RN 1346606-68-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(E)-5-(3-Aminophenyl)-2-penten-4-insäureethylester-Trifluoressigsäuresalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(E)-5-(3-Aminophenyl)-2-penten-4-insäureethylester-Trifluoressigsäuresalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.