CAS RN 137361-05-8
CAS RN 137361-05-8
IUPAC Name:
2-amino-5-(N''-propylcarbamimidamido)pentanoic acid
Synonyme:
N-propyl-L-arginine
Molekulargewicht (g/mol):
216.29
Summenformel:
C9H20N4O2
InChi Key:
AOMXURITGZJPKB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCN=C(N)NCCCC(N)C(O)=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
NOmega-Propyl-L-Arginin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Nω -Propyl-L-Arginin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.