CAS RN 1443421-68-8
CAS RN 1443421-68-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N6-Cyclopropyl-9-[(1R,4S)-4-[(1,1-dimethylethoxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-9H-purin-2,6-diamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N6-Cyclopropyl-9-[(1R,4S)-4-[(1,1-dimethylethoxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-9H-purin-2,6-diamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[[(1,1-dimethylethyl)oxy]methyl]cyclopent-2-enyl]-9H-purin-2-amin (Abacavir-tert-Butylether), Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.